Learn More
Corning™ Sacchetti per omogeneizzatore in polietilene sterili Gosselin™
Codice prodotto. 11787919
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
400 mL
Descrizione:
Senza filtro
With full filter
With lateral filter
Quantità:
50/Pk.
Confezione da 50
Dimensione della confezione:
pezzi 1500
pezzi 2500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Descrizione Quantità Dimensione della confezione
11787919 400 mL With lateral filter 50/Pk. pezzi 1500
11777919 400 mL With full filter 50/Pk. pezzi 1500
11755085 400 mL Senza filtro Confezione da 50 pezzi 2500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11787919 Fornitore Corning™ N. del fornitore BBAG04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1050.00€
    957.50€ / pezzi 1500
    Risparmia 92.50€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 10-03-2027
Universal bags for homogeneous suspension
  • Polyethylene (PE) bags
  • 80 to 3500 mL
  • With or without filter
  • Traceability on each filter bag
  • Sterile
Order Info
Use bag clip, Cat. No. 07-201-979, to close bags between sample preparation steps.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione With lateral filter
Colore Naturale
Materiale Polyethylene
Sterilità Sterile
N. per custodia 1500/Cs.
N. per confezione 500/Pk.
Quantità 50/Pk.
Capacità (sistema metrico) 400 mL
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Larghezza (sistema metrico) 190 mm