Learn More
Corning™ Contenitori lisci in polipropilene sterili Gosselin™ con tappi in polietilene rossi
Codice prodotto. 15438814
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
125 mL
180 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 264
pezzi 380
pezzi 700
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15438814 60 mL pezzi 700
12602145 60 mL pezzi 700
11773174 125 mL pezzi 380
11703184 180 mL pezzi 264
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15438814 Fornitore Corning™ N. del fornitore TP35C002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00€
    125.55€ / pezzi 700
    Risparmia 86.45€
    40% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Quality sampling tools for secure sample retrieval and shipment
  • Injection molded polypropylene
  • Leakproof polyethylene screw cap
  • Assured Sterile 10-3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Colore Clear
Materiale Polypropylene
Sterilità Sterile
Colore chiusura Rosso
Closure Included Yes
Graduated No
Bocca Wide
Altezza (sistema metrico) 70 mm
Chemical Label Unlabeled
Materiale chiusura Polyethylene
Diametro (sistema metrico) 33 mm
Tipo di chiusura Leakproof Screw Cap
Capacità (sistema imperiale) 2,02 once
Forma Straight-sided
Product Type Straight-sided Container