Learn More
Corning™ Micropipette in polipropilene sterili Gosselin™
Codice prodotto. 11562772
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2.2 mL
5 mL
Lunghezza (sistema metrico):
7.3 cm
19 cm
24 cm
Tipo di imballaggio:
10/Bag
100/Bag
25/Bag
40 sacchetti/25 unità
50/Bag
Quantità:
100/Bag
1000
3600/Cs.
6000/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 12000
pezzi 3600
pezzi 6000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Tipo di imballaggio Quantità Dimensione della confezione
11562772 1 ml 19 cm 40 sacchetti/25 unità 1000 pezzi 1000
12602255 2.2 mL 24 cm 50/Bag 6000/Cs. pezzi 6000
11992815 1 ml 19 cm 40 sacchetti/25 unità 1000 pezzi 12000
11825380 2.2 mL 24 cm 25/Bag 6000/Cs. pezzi 6000
12672275 5 mL 7.3 cm 10/Bag 3600/Cs. pezzi 3600
11962785 1 ml 19 cm 100/Bag 100/Bag pezzi 12000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11562772 Fornitore Corning™ N. del fornitore EPI1B01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.40€
    31.14€ / pezzi 1000
    Risparmia 16.26€
    34% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le pipette monouso riducono i rischi di contaminazione incrociata
  • Rintracciabilità del prodotto su ciascuna busta
  • Prodotto sterile 10-3
  • Confezionate singolarmente in sacchetti con apertura a zip antimanomissione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polipropilene
Quantità 1000
Tipo di imballaggio 40 sacchetti/25 unità
Volume (sistema metrico) 1 ml
Lunghezza (sistema metrico) 19 cm
Tipo Micropipetta
Monouso Sì