Learn More
Corning™ Micropipette in polipropilene sterili Gosselin™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12602255
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2.2 mL
5 mL
Lunghezza (sistema metrico):
7.3 cm
19 cm
24 cm
Tipo di imballaggio:
10/Bag
100/Bag
25/Bag
40 sacchetti/25 unità
50/Bag
Quantità:
100/Bag
1000
3600/Cs.
6000/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 12000
pezzi 3600
pezzi 6000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Tipo di imballaggio Quantità unitSize
12602255 2.2 mL 24 cm 50/Bag 6000/Cs. pezzi 6000
11562772 1 ml 19 cm 40 sacchetti/25 unità 1000 pezzi 1000
11992815 1 ml 19 cm 40 sacchetti/25 unità 1000 pezzi 12000
11825380 2.2 mL 24 cm 25/Bag 6000/Cs. pezzi 6000
12672275 5 mL 7.3 cm 10/Bag 3600/Cs. pezzi 3600
11962785 1 ml 19 cm 100/Bag 100/Bag pezzi 12000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12602255 Fornitore Corning™ N. del fornitore EPI24B02
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le pipette monouso riducono i rischi di contaminazione incrociata
  • Product traceability on each bag
  • Sterile 10-3
  • Packaged individually in tamper evident single zip bags
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polypropylene
Sterilità Sterile
Quantità 6000/Cs.
Tipo di imballaggio 50/Bag
Volume (sistema metrico) 2.2 mL
Lunghezza (sistema metrico) 24 cm
Tipo Micropipetta