Learn More
Corning™ Sterile Polystyrene Spreader: T-Shaped
Codice prodotto. 12662285
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
700/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 3500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12662285 700/Pk. pezzi 3500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12662285 Fornitore Corning™ N. del fornitore ETAT04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    612.00€
    407.35€ / pezzi 3500
    Risparmia 204.65€
    33% Sconto
Spedizione stimata: 13-11-2026
T shape form with curved end
  • Polystyrene (PS)
  • Packed in resealable bag
  • Curved end or 'T' end
  • Sterile
'
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EC N-1935/2004, ISO 11137- sterile SAL 10-3
Colore Green
Quantità 700/Pk.
Forma T-Shape
Dimensioni (sistema imperiale) 5.9 in.
Dimensioni (sistema metrico) 15 cm
Materiale Polystyrene
Product Type Spreader
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) Designed for use in industrial microbiology labs such as food and beverage, environmental/water testing