Learn More
Gosselin™ Straight Container
Codice prodotto. 15448814
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
125 mL
180 mL
Colore chiusura:
Blue
Green
Red
Dimensione della confezione:
pezzi 264
pezzi 380
pezzi 600
pezzi 700
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore chiusura unitSize
15448814 60 mL Green pezzi 700
15448824 60 mL Red pezzi 600
15458824 125 mL Blue pezzi 380
15488824 125 mL Green pezzi 380
15408844 180 mL Green pezzi 264
15498844 180 mL Red pezzi 264
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15448814 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore TP35C004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.95€
    149.28€ / pezzi 700
    Risparmia 16.67€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 08-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Corning™ Gosselin™ Straight Container, Specimen Vials, PP come in different sizes and quantities, and are available sterile and non-sterile.
  • Clear and break-resistant polypropylene (PP)
  • Available in different sizes and quantities
  • Color-coded screw caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polypropylene
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Colore chiusura Green
N. per custodia 700/Cs.
N. per confezione 70/Pk.