Learn More
Gosselin™ Contenitore dritto in polipropilene con tappo a vite
Codice prodotto. 15408834
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 mL
125 mL
180 mL
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Colore chiusura:
Bianco
Blu
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 264
pezzi 380
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Sterilità Colore chiusura unitSize
15408834 125 mL Non sterile Rosso pezzi 380
15418834 125 mL Non sterile Bianco pezzi 380
15478824 125 mL Sterile Bianco pezzi 380
15438834 125 mL Sterile Blu pezzi 380
15488834 180 mL Sterile Rosso pezzi 264
15438844 180 mL Non sterile Bianco pezzi 264
15478804 40 mL Non sterile Bianco pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15408834 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore TP52C012
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tappo ermetico in polietilene incluso. I contenitori dritti in polipropilene Corning™ Gosselin™ con tappo a vite sono dotati di imboccatura larga per un'agevole raccolta dei campioni.
Designed for sample collection, storage and transportation to laboratories.
  • Polyethylene cap
  • Leakproof screw cap
  • Sterile or nonsterile versions available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Colore Trasparente
Da utilizzare con (applicazione) Raccolta di campioni
Materiale Polipropilene
N. per confezione Confezione da 380
Sterilità Non sterile
Colore chiusura Rosso
Closure Included
Graduated No
Forma Cilindrico
Altezza (sistema metrico) 74 mm
Product Type Contenitore per campioni
Materiale chiusura Polietilene (LDPE)
Diametro (sistema metrico) 52 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite