Learn More
Gosselin™ Contenitore dritto in polipropilene con tappo a vite
Codice prodotto. 15418834
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 mL
125 mL
180 mL
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Colore chiusura:
Bianco
Blu
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 264
pezzi 380
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Sterilità Colore chiusura Dimensione della confezione
15418834 125 mL Non sterile Bianco pezzi 380
15408834 125 mL Non sterile Rosso pezzi 380
15478824 125 mL Sterile Bianco pezzi 380
15438834 125 mL Sterile Blu pezzi 380
15488834 180 mL Sterile Rosso pezzi 264
15438844 180 mL Non sterile Bianco pezzi 264
15478804 40 mL Non sterile Bianco pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15418834 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore TP52C013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.82€
    130.09€ / pezzi 380
    Risparmia 62.73€
    32% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tappo ermetico in polietilene incluso. I contenitori dritti in polipropilene Corning™ Gosselin™ con tappo a vite sono dotati di imboccatura larga per un'agevole raccolta dei campioni.
Progettati per la raccolta, la conservazione e il trasporto di campioni ai laboratori. Linea di contenitori per uso clinico con marchio CE.
  • Tappo in polietilene
  • Tappo a vite a tenuta ermetica
  • Disponibili in versione sterile o non-sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Colore Trasparente
Da utilizzare con (applicazione) Raccolta di campioni
Materiale Polipropilene
N. per confezione 380/conf.
Sterilità Non sterile
Colore chiusura Bianco
Closure Included Sì
Graduated No
Altezza (sistema metrico) 74 mm
Materiale chiusura Polietilene (LDPE)
Diametro (sistema metrico) 52 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite
Forma Cilindrico
Product Type Contenitore per campioni