Learn More
Gosselin™ Contenitore dritto in polipropilene con tappo a vite
Descrizione
Designed for sample collection, storage and transportation to laboratories.
- Polyethylene cap
- Leakproof screw cap
- Sterile or nonsterile versions available
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 125 ml |
| Colore | Transparent |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sample collection |
| Materiale | Polipropilene |
| N. per confezione | 380/Pk. |
| Sterilità | Sterile |
| Colore chiusura | Bianco |
| Closure Included | Sì |
| Graduated | No |
| Altezza (sistema metrico) | 74 mm |
| Vedi altri risultati |