Learn More
Gosselin™ Contenitore dritto in polipropilene con tappo a vite
Codice prodotto. p-6911016
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 mL
125 mL
180 mL
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Colore chiusura:
Bianco
Blu
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 264
pezzi 380
Codice prodotto. 15418834
Marca: Gosselin™ TP52C013
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tappo ermetico in polietilene incluso. I contenitori dritti in polipropilene Corning™ Gosselin™ con tappo a vite sono dotati di imboccatura larga per un'agevole raccolta dei campioni.
Progettati per la raccolta, la conservazione e il trasporto di campioni ai laboratori. Linea di contenitori per uso clinico con marchio CE.
  • Tappo in polietilene
  • Tappo a vite a tenuta ermetica
  • Disponibili in versione sterile o non-sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Colore Trasparente
Da utilizzare con (applicazione) Raccolta di campioni
Materiale Polipropilene
N. per confezione 380/conf.
Sterilità Non sterile
Colore chiusura Bianco
Closure Included
Graduated No
Forma Cilindrico
Altezza (sistema metrico) 74 mm
Product Type Contenitore per campioni
Materiale chiusura Polietilene (LDPE)
Diametro (sistema metrico) 52 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite