Learn More
Gosselin™ Recipiente in polipropilene bianco Gosselin™
Codice prodotto. 11783234
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
510 mL
775 mL
1000 mL
1070 mL
Product Type:
Container
Contenitore
Ionized Container
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 160
pezzi 70
pezzi 80
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Product Type Dimensione della confezione
11783234 1000 mL Contenitore pezzi 80
12307487 510 mL Ionized Container pezzi 160
11793234 1070 mL Container pezzi 70
11703244 510 mL Contenitore pezzi 160
12317487 775 mL Container pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11783234 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore PR105001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    366.00€
    203.80€ / pezzi 80
    Risparmia 162.20€
    44% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provides safe and secure general storage in the laboratory. Gosselin™ Polypropylene Pots are manufactured from white-colored polypropylene plastic.
  • Nonsterile
  • Highly shock resistant
  • With polypropylene screw cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Contenitore
Closure Included Sì
Materiale Polipropilene
Forma Diritto, cilindrico
Sterilità Non-sterile
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004, ISO 11137
Colore chiusura White
Tipo di chiusura Tappo a vite
Colore White
Diametro (sistema metrico) 101 mm
Altezza (sistema metrico) 130 mm
Include Tappo a vite con doppia chiusura in polipropilene bianco
Quantità Cartone da 80