Learn More
A&D Weighing Bilance di precisione Serie GP con calibrazione interna, approvate per Classe II
Codice prodotto. 16691122
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
101 kg
101 kg/61 kg
12 kg
21 kg
31 kg
31 kg/6.1 kg
61 kg
Leggibilità:
0.1 g
1 g
1 g/0.1 g (smart range)
10 g/1 g (smart range)
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Leggibilità Dimensione della confezione
16691122 21 kg 0.1 g Pezzo
16601132 31 kg 0.1 g Pezzo
16621132 31 kg/6.1 kg 1 g/0.1 g (smart range) Pezzo
16651122 101 kg 1 g Pezzo
16651132 61 kg 1 g Pezzo
16671122 101 kg/61 kg 10 g/1 g (smart range) Pezzo
16681122 12 kg 0.1 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 16691122 Fornitore A&D Weighing N. del fornitore GP20KEC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3639.90€
    2974.45€ / pezzi 1
    Risparmia 665.45€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 11-01-2027
I modelli sono disponibili con display su braccio orientabile (GP) o separato (GP-KS). Funzione SmartRange per una maggiore precisione, a prescindere dalla tara del contenitore. Calibrazione interna automatica interna e RS232 di serie. Sono disponibili modelli omologati per il commercio OIML-CE.
  • Approvazione CE del tipo (esclusi i modelli KS, GP-40K, GP-61K)
  • Modello a braccio orientabile o modello con display separato e piattaforma
  • Grado di protezione IP65
  • Struttura durevole in lega di alluminio e acciaio inossidabile
  • Facile calibrazione per mezzo del peso di calibrazione interno
  • Velocità di risposta del sensore SHS: solo 1,5 secondi
  • Conforme a GLP, GMP e ISO
  • Interfaccia RS-232C
  • Uscita comparatore e uscita analogica (optional)
  • Ampio display fluorescente a vuoto
  • Funzione Memoria dati
  • Funzione Conteggio con ACAI (Automatic Counting Accuracy Improvement, Ottimizzazione automatica dell'accuratezza del conteggio)
  • Funzione SmartRange (GP-32K/102K/32KS)
  • Funzione Comparazione
  • Pesata sottobilancia per campioni termici e magnetici come pure per il calcolo della densità
  • Funzione Pesata di animali
Specifica
Capacità 21 kg
Tipo di display VFD
Leggibilità 0.1 g
Tempo di stabilizzazione 1.5 seconds
Tipo Industrial Precision Balance