Learn More
gp100 / PMEL17 / SILV Rabbit, Clone: PMEL/1825R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 6490-RBM5-P0
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15940868
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
gp100 / PMEL17 / SILV
Cytoplasmic
PMEL/1825R
Unconjugated
NP_001307051
Rabbit
90-100kDa
Protein A/G Purified
RUO
6490
IgG κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
SILV
Recombinant full-length human SILV protein
SK-MEL-28 cells or Melanoma
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.