Learn More
R&D Systems™ GPBAR-A
Codice prodotto. 30001672
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001672 50 mg 50mg
30001656 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30001672 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4478/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. GPBA receptor (TGR5) agonist
GPBA receptor agonist. Upregulates GLP-1 secretion from intestinal cultures. Increases MQAE-fluorescence suggesting a decrease in intracellular chloride concentration in gallbladder epithelial cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 877052-79-4
Formula molecolare C23H15F7N2O2
Specifica
Materiale o nome chimico GPBAR-A
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 484.37
Purezza >98%
Peso molecolare 484.374