missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPR19 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Codice prodotto. 16802955 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 μL
150 μL
Dimensione della confezione:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16802955 20 μL 20µL
16892945 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16802955 Fornitore Proteintech N. del fornitore 244811AP20UL

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

The G-protein-coupled receptor (GPCR) superfamily is comprised of an estimated 600-1, 000 members and is the largest known class of molecular targets with proven therapeutic value. GPR19 is an orphan receptor found primarily in the central nervous system. GPR19 was also found in ovary and testis and in human embryonic stem cells. GPR19 has been postulated to play a role in cancer development and increased levels of GPR19 mRNA were found in metastatic melanoma, small cell lung carcinoma and pancreas islet cell carcinoma.

Specifica

Antigene GPR19
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.33 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gene GPR19
N. accesso geni Q15760, Q61121
Alias gene G protein coupled receptor 19, GPR NGA, GPR19
Simboli geni GPR19
Specie ospite Rabbit
Immunogeno GPR19 Fusion Protein Ag21619
Metodo di purificazione Antigen Affinity Chromatography
Quantità 20 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 14760, 2842
Target Species Mouse, Human
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.