missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GPR25 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 11561583
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 μg
Dimensione della confezione:
25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11561583 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11561583 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA131051

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

PA1-31051 detects GPCR GPR25 from human samples.

The G-protein-coupled receptor (GPCR) superfamily is comprised of an estimated 600-1,000 members and is the largest known class of molecular targets with proven therapeutic value. GPR25 is an intronless, orphan GPCR with highest homology to GPR15, angiotensin II type 1A receptor, and somatostatin receptor 5. GPR25 has been linked to arterial stiffness. Human GPR25 is cleaved at amino acid residues 315-316 by HIV-1 protease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene GPR25
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 0.1% sodium azide
Gene GPR25
N. accesso geni O00155
Alias gene G protein-coupled receptor 25; Gm1300; Gpr25; Probable G-protein coupled receptor 25
Simboli geni GPR25
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Synthetic 18 amino acid peptide from N-terminal extracellular domain of human GPR25.
Metodo di purificazione Antigen affinity chromatography
Quantità 25 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2848
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.