Learn More
GPR4 Antibody - BSA Free, R&D Systems™
Codice prodotto. 18601170 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.05 mL
Dimensione della confezione:
50µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18601170 0.05 mL 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18601170 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NLS144
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
GPR4 Polyclonal antibody specifically detects GPR4 in Human, Porcine, Canine, Primate, Monkey samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene GPR4
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1.0 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 15 μg/mL
Formulazione PBS
Alias gene G protein-coupled receptor 4, GPR19, G-protein coupled receptor 19, G-protein coupled receptor 4
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Synthetic 20 amino acid peptide from 3rd cytoplasmic domain of human GPR4.
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 0.05 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca GPCR, Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2828
Target Species Human, Pig, Canine, Primate, Monkey
Content And Storage Keep as concentrated solution. Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus