Learn More
GPRIN1 Antibody, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18621156 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18621156 50 μg 50µL
18613476 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18621156 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP29920850ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
GPRIN1 Polyclonal specifically detects GPRIN1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene GPRIN1
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:4000
Formulazione 0.2 um filtered solution in PBS
Alias gene G protein regulated inducer of neurite outgrowth 1, GRIN1KIAA1893G protein-regulated inducer of neurite outgrowth 1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human GPRIN1.
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 50 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Neuroscience
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 114787
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus