Learn More
GPRIN3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | GPRIN3 |
---|---|
Concentrazione | 0.33 mg/mL |
Applicazioni | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16899724
|
Proteintech
20212-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16889724
|
Proteintech
20212-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The antibody is specific to GPRIN3.
May be involved in neurite outgrowth.Specifica
GPRIN3 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q6ZVF9, Q8BWS5 | |
243385, 285513, 502784 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
GPRIN3 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
GPRIN family member 3, GPRIN3, GRIN3, KIAA2027 | |
GPRIN3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |