Learn More
R&D Systems™ GR 125487 sulfamate
Descrizione
Potent and selective 5-HT4 receptor antagonist (Ki = 0.19 nM for porcine 5-HT4). Centrally active following systemic administration in vivo.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | GR 125487 sulfamate |
| Quantità | 10 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Peso formulazione | 524.58 |
| Purezza | >98% |
| Peso molecolare | 524.579 |