Learn More
GR 49336, TRC
Codice prodotto. 30394788
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30394788 25 mg -
30391514 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30394788 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG77950025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103628-44-0
Formula molecolare C12 H14 N2 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 282.32
Sinonimo Sumatriptan Carboxylic Acid Impurity
IUPAC Name 2-[5-(methylsulfamoylmethyl)-1H-indol-3-yl]acetic acid
SMILES CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CC(=O)O)c2c1
Specifica
Materiale o nome chimico GR 49336
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H14N2O4S/c1-13-19(17,18)7-8-2-3-11-10(4-8)9(6-14-11)5-12(15)16/h2-4,6,13-14H,5,7H2,1H3,(H,15,16)
Peso formulazione 282.0674