Learn More
Grace™ Reveleris™ SRC C18 Cartridges
Ideal for speed, resolution and capacity
dietro preventivo
Specifica
Materiale C18
Da utilizzare con (applicazione) Per velocità, risoluzione e capacità, applicazioni convenzionali, composti polari e per i sistemi flash più diffusi
Pressione max 200 psi
Visualizza altre specifiche
Descrizione
Descrizione
  • Resistenti a pressioni elevate (fino a 200psig) e con capacità di carico superiore
  • Cartucce ad alto carico di silice di livello superiore per la massima risoluzione
  • Impaccamento ottimale per una conta su piastra di alto livello
  • Distribuzione granulometrica più elevata e contenuto minimo di particelle fini contribuiscono a mantenere basse le contropressioni
  • L'RFID tag ottimizza il sistema Reveleris (venduto separatamente) grazie al caricamento automatico delle specifiche della cartuccia
  • Compatibili con altri sistemi flash comuni
Specifica
Specifica
C18
Per velocità, risoluzione e capacità, applicazioni convenzionali, composti polari e per i sistemi flash più diffusi
200 psi