Learn More
MedChemExpress Gracillin
Codice prodotto. 16499068
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16499068 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16499068 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0706
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Gracillin is a kind of steroidal saponin isolated from the root bark of wild yam Dioscorea nipponica with antitumor agent.
Specifica
Content And Storage 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Peso molecolare 885.04 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 19083-00-2
Product Type Natural Products
Purezza 98.0%
Solubilità DMSO : 250 mg/mL (282.47 mM∣Need ultrasonic)