Learn More
Fisherbrand™ Carta filtro tecnica in cellulosa di grado 1103
Suitable for removal of fine particles
3.76€ - 548.12€
Specifica
Materiale | Cellulose |
---|---|
Particle Retention | 12 to 16 μm |
Dimensione del poro | 12 to 16 μm |
Da utilizzare con (applicazione) | For dyes, Ether, Alcoholic solutions, Eaux de Cologne, salted solutions, vegetal extracts, hair solutions, perfumes, tinctures, saccharine juices, vinegar |
Grado | 1103 |
Codice del prodotto | Marca | Formato | Diametro (sistema metrico) disco | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | Diametro (sistema metrico) disco | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11739995
|
Fisherbrand™
|
Disco semplice | 90 mm |
3.76€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11780016
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 500 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11720026
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 800 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11749995
|
Fisherbrand™
|
Disc | 110 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11759995
|
Fisherbrand™
|
Disc | 12 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11769995
|
Fisherbrand™
|
Disc | 185 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11779995
|
Fisherbrand™
|
Disco semplice | 150 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11780006
|
Fisherbrand™
|
Disc | 240 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11709995
|
Fisherbrand™
|
Disc | 47 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11719995
|
Fisherbrand™
|
Disc | 55 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11730016
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 150 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11729995
|
Fisherbrand™
|
Disco semplice | 70 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11760006
|
Fisherbrand™
|
Disc | 800 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Thick smooth paper
- Wet strengthened
Specifica
Cellulose | |
12 to 16 μm | |
1103 | |
0.3 mm |
12 to 16 μm | |
For dyes, Ether, Alcoholic solutions, Eaux de Cologne, salted solutions, vegetal extracts, hair solutions, perfumes, tinctures, saccharine juices, vinegar | |
100 Pack |