Learn More
Fisherbrand™ Grade 1106 Cellulose Technical Filter Paper
Used for viscous liquids and coarse particles.
13.82€ - 209.00€
Specifica
Materiale | Cellulose |
---|---|
Particle Retention | 50 to 80 μm |
Dimensione del poro | 50 to 80 μm |
Da utilizzare con (applicazione) | For syrups, animal fats, vegetable fats, margarines, Gelatin, dense oils, emulsions, essential oils |
Grado | 1106 |
Codice del prodotto | Marca | Formato | Diametro (sistema metrico) disco | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | Diametro (sistema metrico) disco | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11728563
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 150 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11780036
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 500 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11764464
|
Fisherbrand™
|
Disc | 150 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11780026
|
Fisherbrand™
|
Disc | 185 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Thick smooth paper with large pore structure
Specifica
Cellulose | |
50 to 80 μm | |
1106 | |
0.47 mm |
50 to 80 μm | |
For syrups, animal fats, vegetable fats, margarines, Gelatin, dense oils, emulsions, essential oils | |
100 Pack |