Learn More
Fisherbrand™ Grade 1107 Cellulose Technical Filter Paper: Discs
Used for filtration of semi fine particles
12.25€ - 209.00€
Specifica
Materiale | Cellulose |
---|---|
Particle Retention | 20 to 30 μm |
Dimensione del poro | 20 to 30 μm |
Da utilizzare con (applicazione) | For Serum, Culture Medium, dyes, tinctures, vegetal extracts, turbid liquids, juices, Eaux de Cologne, perfumes, essences, hair tonics |
Grado | 1107 |
Codice del prodotto | Marca | Formato | Diametro (sistema metrico) disco | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | Diametro (sistema metrico) disco | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11750056
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 150 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11700066
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 500 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11760046
|
Fisherbrand™
|
Disc | 150 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11770046
|
Fisherbrand™
|
Disc | 240 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Thick smooth paper with medium pore structure
Specifica
Cellulose | |
20 to 30 μm | |
1107 | |
0.38 mm |
20 to 30 μm | |
For Serum, Culture Medium, dyes, tinctures, vegetal extracts, turbid liquids, juices, Eaux de Cologne, perfumes, essences, hair tonics | |
100 Pack |