Learn More
Fisherbrand™ Grade 1125 Cellulose Medium Filtering Technical Filter Paper
For clarification of galvanic baths.
8.30€ - 8.55€
Specifica
Formato | Disc |
---|---|
Materiale | Cellulose |
Particle Retention | 12 to 15 μm |
Dimensione del poro | 12 to 15 μm |
Da utilizzare con (applicazione) | For clarification of galvanic baths, chemical products |
Codice del prodotto | Marca | Formato | Diametro (sistema metrico) disco | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | Diametro (sistema metrico) disco | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11780066
|
Fisherbrand™
|
Disc | 150 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11730066
|
Fisherbrand™
|
Disc | 125 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Made of 100% of pure cellulose fibers
- Resists to pressure when used in filter press systems
- Thin smooth paper
- Smooth surface
- Wet strengthened
- Food compatible
- Weight: 85g/ sq. m
- Thickness: 0.18mm
- Pore size: 12 to 15mm
- Filtration velocity: 60/second
- Burst strength: 1.45kg/mm2
Application
- Clarification of galvanic baths, chemical products
Specifica
Disc | |
12 to 15 μm | |
For clarification of galvanic baths, chemical products | |
100 Pack |
Cellulose | |
12 to 15 μm | |
1125 | |
0.18 mm |