Specifications
| Formato | Disco ripiegato |
| Materiale | Cellulosa |
| Particle Retention | Da 17 a 30 μm |
| Dimensione del poro | Da 17 a 30 μm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Carta filtro usata per tutte le attività generiche in laboratorio |
| Grado | 122 |
| Quantità | 100 conf. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.17 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 250 mm |