Learn More
Fisherbrand™ Carta da filtro per uso generico di grado 122
Velocità di filtrazione molto elevata. La carta da filtro per uso generico Fisherbrand™ in cellulosa di grado 122 è adatta per tutte le attività generiche di laboratorio.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.16000kg
Descrizione
- Senza leganti
- Idonei per l'uso fino a 500 °C
- Non risentono dell'umidità
- Idonei per la microfiltrazione, grazie alle fibre sottili
- Elevata capacità di carico
- Elevata purezza chimica
- realizzati con acqua demineralizzata
- Elevata permeabilità all'aria
Applicazioni:
- filtrazione di acque industriali, alghe di acqua dolce, acqua potabile, proteine, campioni per HPLC, solventi
- Sedimenti contenuti nei prodotti petroliferi
- Test di assorbimento del legante
- Monitoraggio dell'inquinamento dell'aria
- Prefiltrazione a membrana
- Test di radioimmunità
- Particolato sospeso in acqua e nei fumi
- Conteggio scintillazioni in fase liquida
- Raccolta di cellule
- Grassi contenuti nei prodotti caseari
Specifica
Disco semplice | |
da 17 a 30 μm | |
Carta filtro usata per tutte le attività generiche in laboratorio | |
100 conf. | |
150 mm |
Cellulosa | |
da 17 a 30 μm | |
122 | |
0.17 mm | |
150 mm |