Learn More
Fisherbrand™ Grade 122 Cellulose General Purpose Filter Paper
Very fast filtration velocity. Fisherbrand™ Grade 122 Cellulose General Purpose Filter Paper is used for all general works in laboratories.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.06300kg
Codice prodotto. 11738752
  • 20.55€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Very fast filtration velocity
  • Used for general works, hospitals, research laboratories
Applications:
  • Chemical industries, pharmaceutical, cosmetic, food and beverage
  • Specifica
    Specifica
    Disco ripiegato
    da 17 a 30 μm
    Carta filtro usata per tutte le attività generiche in laboratorio
    100 conf.
    100 mm
    Cellulosa
    da 17 a 30 μm
    122
    0.17 mm
    100 mm