Learn More
Fisherbrand™ Carta filtro per uso generico in cellulosa di grado 122
Very fast filtration velocity. Fisherbrand™ Grade 122 Cellulose General Purpose Filter Paper is used for all general works in laboratories.
4.00€ - 155.00€
Specifica
Materiale Cellulosa
Particle Retention Da 17 a 30 μm
Dimensione del poro Da 17 a 30 μm
Grado 122
Spessore (sistema metrico) 0.17 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 22
Codice del prodotto Marca Formato Diametro (sistema metrico) disco Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Formato Diametro (sistema metrico) disco Prezzo Quantità e disponibilità  
11788742
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
Disco ripiegato 130 mm
16.30€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11758742
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
Disco semplice 190 mm
9.50€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11788752
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
Disco liscio 330 mm
17.50€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15535699
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
Disco ripiegato 190 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11758752
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
Disco ripiegato 400 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11768752
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
Disco ripiegato 500 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11775205
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
Disco ripiegato 450 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11705215
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
Disco ripiegato 650 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11778752
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
Disco ripiegato 70 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11812723
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
Disco semplice 125 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11715205
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
Disco semplice 110 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11708752
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
Disco semplice 130 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15525699
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
Disco ripiegato 150 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11725205
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
Disco liscio 185 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11735205
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
Disco liscio 210 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11765205
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
Disco liscio 240 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11795205
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
Disco ripiegato 110 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11738553
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
Disco liscio 400 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11715905
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
Disco liscio 500 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11795195
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
Disco liscio 45 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11705205
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
Disco liscio 55 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15565689
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
Disco semplice 70 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Very fast filtration velocity
  • Used for general works, hospitals, research laboratories
Applications:
  • Chemical industries, pharmaceutical, cosmetic, food and beverage
  • Specifica
    Specifica
    Cellulosa
    Da 17 a 30 μm
    0.17 mm
    Da 17 a 30 μm
    122