Learn More
Sartorius™ Grade 1292 Wet-strengthened Folded Filter Qualitative Filter Papers
Used for analytical purposes and routine analyses, whenever no gravimetric analyses are required
47.90€ - 137.00€
Specifica
Formato | Folded |
---|---|
Materiale | Cotton Linters, Refined Pulp |
Particle Retention | 5 to 8 μm |
Velocità di filtraggio | 50μm/sec. |
Da utilizzare con (applicazione) | Used for analytical purposes and routine analyses, whenever no gravimetric analyses are required |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) disco | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) disco | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10654512
|
Sartorius™
FT-4-210-125 |
125 mm |
47.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10564191
|
Sartorius™
FT-4-210-240 |
240 mm |
88.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10439701
|
Sartorius™
FT-4-210-150 |
150 mm |
47.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10153701
|
Sartorius™
FT-4-210-090 |
90 mm |
124.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10042441
|
Sartorius™
FT-4-210-185 |
185 mm |
54.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10052261
|
Sartorius™
FT-4-210-320 |
320 mm |
137.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Made of refined pulp and cotton linters with an >95% α-cellulose content
- Ash content <0.1%
- Precipates fine crystalline
- Medium dense, medium fast filtering
- Supplied in folded format
Specifica
Folded | |
5 to 8 μm | |
Used for analytical purposes and routine analyses, whenever no gravimetric analyses are required | |
100/Pk. | |
Qualitative Filter Paper |
Cotton Linters, Refined Pulp | |
50μm/sec. | |
1292 | |
0.17 mm |