Learn More
Sartorius™ Grade 132 High Purity Folded Filter Qualitative Filter Papers
Used for analytical purposes that require low ash content
47.90€ - 137.00€
Specifica
Formato | Folded |
---|---|
Materiale | Cotton Linters, Refined Pulp |
Particle Retention | 5 to 7 μm |
Velocità di filtraggio | 55μm/sec. |
Da utilizzare con (applicazione) | Used for analytical purposes that require a low ash content |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) disco | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) disco | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10682762
|
Sartorius™
FT-4-329-320 |
320 mm |
137.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10489891
|
Sartorius™
FT-4-329-240 |
240 mm |
88.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10429511
|
Sartorius™
FT-4-329-125 |
125 mm |
47.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10042291
|
Sartorius™
FT-4-329-185 |
185 mm |
54.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10737052
|
Sartorius™
FT-4-329-110 |
110 mm |
47.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10594381
|
Sartorius™
FT-4-329-150 |
150 mm |
47.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Made of cotton linters and refined pulp
- Low-phosphate and low-potassium
- Ash content <0.02% according to DIN 54370
- For phosphate or sodium determination
Specifica
Folded | |
5 to 7 μm | |
Used for analytical purposes that require a low ash content | |
100/Pk. | |
Qualitative Filter Paper |
Cotton Linters, Refined Pulp | |
55μm/sec. | |
132 | |
0.17 mm |