Learn More
Thermo Scientific™ Grade 25 Ruby Spheres, Dia.: 1.75mm
Product Code. 15421777
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 Pieces
25 Pieces
5 Pieces
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 25
Pack of 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15421777 5 Pieces Pack of 5
11396029 100 Pieces Pack of 100
11386029 25 Pieces Pack of 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15421777 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 042078.KJ
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Product Type Mineral
Diameter (Metric) 1.75 mm
Grade Grade 25
Quantity 5 Pieces
Specimen Type Ruby Sphere
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.