Learn More
Sartorius™ Grade 292 High Purity Folded Filter Qualitative Filter Papers
Used for analytical purposes and routine analyses, whenever no gravimetric analyses are required
47.90€ - 299.00€
Specifica
Formato Folded
Materiale Cotton Linters, Refined Pulp
Particle Retention 5 to 8 μm
Velocità di filtraggio 60μm/sec.
Da utilizzare con (applicazione) Used for analytical purposes that require a low ash content
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) disco Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) disco Prezzo Quantità e disponibilità  
10124331
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
FT-4-205-110
110 mm
47.90€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10337741
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
FT-4-205-125
125 mm
47.90€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10148531
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
FT-4-205-150
150 mm
47.90€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10235511
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
FT-4-205-185
185 mm
54.80€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10153841
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
FT-4-205-240
240 mm
88.10€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10245511
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
FT-4-205-270
270 mm
103.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10042261
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
FT-4-205-385
385 mm
299.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10215471
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
FT-4-205-090
90 mm
124.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made of refined pulp and cotton linters with an >95% α-cellulose content,
  • Ash content <0.1% according to DIN 54370
  • Wet-strengthened
  • Supplied in folded format
Specifica
Specifica
Folded
5 to 8 μm
Used for analytical purposes that require a low ash content
100/Pk.
Qualitative Filter Paper
Cotton Linters, Refined Pulp
60μm/sec.
292
0.18 mm