Learn More
Sartorius™ Grade 292a High Purity Folded Filter Qualitative Filter Papers
Suitable for qualitative analyses that require low ash content
47.90€ - 137.00€
Specifica
Formato Folded
Materiale Cotton Linters, Refined Pulp
Particle Retention 4 to 7 μm
Velocità di filtraggio 60μm/sec.
Da utilizzare con (applicazione) Used for analytical purposes that require a low ash content
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) disco Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) disco Prezzo Quantità e disponibilità  
11756075
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
FT-4-215-125
125 mm
47.90€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11746075
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
FT-4-215-110
110 mm
47.90€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10178961
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
FT-4-215-185
185 mm
54.80€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10086891
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
FT-4-215-240
240 mm
88.10€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11796075
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
FT-4-215-270
270 mm
103.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11706085
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius™
FT-4-215-320
320 mm
137.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made of pure cotton linters or cotton linters with refined pulp
  • Medium dense, medium fast filtering
  • Ash content <0.06% according to DIN 54370
  • Supplied in folded format
Specifica
Specifica
Folded
4 to 7 μm
Used for analytical purposes that require a low ash content
100/Pk.
Qualitative Filter Paper
Cotton Linters, Refined Pulp
60μm/sec.
292a
0.19 mm