Learn More
Sartorius™ Smooth Surface Folded Filter Qualitative Filter Papers, Grade: 3 w
Used for analytical and technical purposes
45.40€ - 99.40€
Specifica
Formato | Folded |
---|---|
Materiale | Cotton Linters, Refined Pulp |
Velocità di filtraggio | 15μm/sec. |
Da utilizzare con (applicazione) | For qualitative-technical analyses, used for routine analyses like clarification, determination of substances, but also as discs with a center hole for technical applications |
Grado | 3 w |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10786082
|
Sartorius™
FT-4-308-110 |
110 mm |
59.20€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10114231
|
Sartorius™
FT-4-308-125 |
125 mm |
45.40€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10796082
|
Sartorius™
FT-4-308-150 |
150 mm |
45.40€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10002361
|
Sartorius™
FT-4-308-185 |
185 mm |
45.40€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10624512
|
Sartorius™
FT-4-308-240 |
240 mm |
69.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10565511
|
Sartorius™
FT-4-308-270 |
270 mm |
75.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10002371
|
Sartorius™
FT-4-308-320 |
320 mm |
99.40€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- For routine analyses like clarification, determination of substances
- Made of refined pulp and cotton linters with >95% α-cellulose content
- Smooth surface
- Wet-strengthened
Specifica
Folded | |
15μm/sec. | |
3 w | |
0.14 mm |
Cotton Linters, Refined Pulp | |
For qualitative-technical analyses, used for routine analyses like clarification, determination of substances, but also as discs with a center hole for technical applications | |
100 Pack | |
Qualitative Filter Paper |