Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 37/N Creped Paper for Qualitative and Technical Analyses, Discs
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 37/N Creped Paper for Qualitative and Technical Analyses, Discs are suitable for analytical and technical purposes where fast flow rate is desirable.
13.70€ - 498.00€
Specifica
Peso base 135 g/m2
Formato Disc
Materiale Cotton Linters, Refined Pulp
Particle Retention 15 μm
Velocità di filtraggio 4 sec.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15912950
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-480-047
47 mm 50/Pk.
13.70€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15922950
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-480-070
70 mm 50/Pk.
14.70€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15932950
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-480-090
90 mm 50/Pk.
18.90€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 31-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15952950
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-480-240
240 mm 50/Pk.
46.20€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15962950
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-480-700
700 mm 100/Pk.
498.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made of refined pulp and cotton linters
  • Ash content 0.1 to 0.15%
  • Very fast filtering, wide pore
  • Wet-strengthened
Specifica
Specifica
135 g/m2
Cotton Linters, Refined Pulp
4 sec.
0.5 mm
Disc
15 μm
37/N