Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 37/N Creped Paper for Qualitative and Technical Analyses, Folded
Codice prodotto. 15943010 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
240 mm
320 mm
400 mm
500 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
15943010 500 mm pezzi 100
15913010 240 mm pezzi 100
15923010 320 mm pezzi 100
15933010 400 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15943010 Fornitore Sartorius Stedim Biotech™ N. del fornitore FT4480500
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 37/N Creped Paper for Qualitative and Technical Analyses, Folded are suitable for analytical and technical purposes where fast flow rate is desirable.
  • Made of refined pulp and cotton linters
  • Ash content 0.1 to 0.15%
  • Very fast filtering, wide pore
  • Wet-strengthened
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Peso base 135 g/m2
Formato Folded
Materiale Cotton Linters, Refined Pulp
Particle Retention 15 μm
Velocità di filtraggio 4 sec.
Grado 37/N
Spessore (sistema metrico) 0.5 mm
Diametro (sistema metrico) 500 mm