Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 37/N Creped Paper for Qualitative and Technical Analyses, Folded
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 37/N Creped Paper for Qualitative and Technical Analyses, Folded are suitable for analytical and technical purposes where fast flow rate is desirable.
251.00€ - 411.00€
Specifica
Peso base | 135 g/m2 |
---|---|
Formato | Folded |
Materiale | Cotton Linters, Refined Pulp |
Particle Retention | 15 μm |
Velocità di filtraggio | 4 sec. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15913010
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-480-240 |
240 mm |
251.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15923010
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-480-320 |
320 mm |
259.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15933010
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-480-400 |
400 mm |
374.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15943010
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-480-500 |
500 mm |
411.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Made of refined pulp and cotton linters
- Ash content 0.1 to 0.15%
- Very fast filtering, wide pore
- Wet-strengthened
Specifica
135 g/m2 | |
Cotton Linters, Refined Pulp | |
4 sec. | |
0.5 mm |
Folded | |
15 μm | |
37/N |