Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 392 Quantitative Papers, Folded
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 392 Quantitative Papers, Folded are suitable for quantitative and gravimetric analyses as well as for pressure or vacuum filtration.
69.30€ - 102.00€
Specifica
Peso base 84 g/m2
Formato Folded
Materiale 100% Cotton Linters (>98%alpha-cellulose, Ash-free)
Particle Retention 5 to 8 μm
Velocità di filtraggio 50 sec.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15952980
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-105-110
110 mm
69.30€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15962980
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-105-125
125 mm
69.30€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15972980
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-105-185
185 mm
102.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made of 100% cotton linters with an alpha-cellulose content of < 98%
  • Acid-washed to make the papers ashless and achieve high purity (ash content ≤ 0.01 % according to DIN 540370)
  • Wet-strengthened
  • Color-coded box for easy selection
  • Medium dense, medium fast filtering
Specifica
Specifica
84 g/m2
100% Cotton Linters (>98%alpha-cellulose, Ash-free)
50 sec.
100/Pk.
Folded
5 to 8 μm
392
0.17 mm