Learn More
Cytiva Grade 3MM Chr Filter Paper for Blotting
Filter paper for blotting
Marca:  Cytiva 3030-928
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.74000kg
Codice prodotto. 15520113
  • 560.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 30-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Grade 3MM Chr
  • Square
Specifica
Specifica
60 x 60 cm
60 cm
60 cm
Filter paper for blotting
Grade 3MM Chr