Learn More
Sartorius™ Smooth Surface Folded Filter Qualitative Filter Papers, Grade 4b
Used for routine analyses like clarification and determination of substances
40.30€ - 319.00€
Specifica
Formato | Folded |
---|---|
Materiale | Cotton Linters, Refined Pulp |
Velocità di filtraggio | 22μm/sec. |
Da utilizzare con (applicazione) | For qualitative-technical analyses, used for routine analyses like clarification, determination of substances, but also as discs with a center hole for technical applications |
Grado | 4 b |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10123751
|
Sartorius™
FT-4-309-110 |
110 mm |
61.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10347401
|
Sartorius™
FT-4-309-125 |
125 mm |
40.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10103851
|
Sartorius™
FT-4-309-150 |
150 mm |
40.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10499501
|
Sartorius™
FT-4-309-185 |
185 mm |
40.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10694512
|
Sartorius™
FT-4-309-240 |
240 mm |
68.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10544571
|
Sartorius™
FT-4-309-250 |
250 mm |
68.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10276131
|
Sartorius™
FT-4-309-270 |
270 mm |
75.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11776235
|
Sartorius™
FT-4-309-300 |
300 mm |
99.40€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10036811
|
Sartorius™
FT-4-309-320 |
320 mm |
99.40€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10347641
|
Sartorius™
FT-4-309-385 |
385 mm |
319.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10285891
|
Sartorius™
FT-4-309-090 |
90 mm |
127.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Made of refined pulp and cotton linters with an >95% α-cellulose content
- Ash content between 0.1–0.15% (grade 100/N < 0.1%)
- Wet-strengthened
Specifica
Folded | |
22μm/sec. | |
4 b | |
0.15 mm |
Cotton Linters, Refined Pulp | |
For qualitative-technical analyses, used for routine analyses like clarification, determination of substances, but also as discs with a center hole for technical applications | |
100 Pack | |
Qualitative Filter Paper |