Learn More
Cytiva Carte per analisi quantitativa Whatman™
Servono da nastro in carta per l'impregnazione durante la determinazione di composti gassosi a portate elevate o per l'analisi quantitativa dell'inquinamento dell'aria. La carta da filtro qualitativa Whatman™ Grado 41 viene utilizzata anche nella preparazione di campioni per l'analisi dei metalli dopo la digestione dell'acido nitrico.
19.60€ - 201.00€
Specifica
Formato | Circolari |
---|---|
Materiale | Carta da filtro |
Dimensione del poro | 20 μm |
Velocità di filtraggio | ASTM, 12 secondi; Herzberg, 54 secondi |
Portata | Fast |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11390464
|
Cytiva
1441-042 |
42.5 mm |
19.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11300474
|
Cytiva
1441-047 |
47 mm |
22.55€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11380464
|
Cytiva
1441-050 |
50 mm |
22.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10347341
|
Cytiva
1441-055 |
5.5 cm |
23.20€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10738762
|
Cytiva
1441-060 |
60 mm |
23.20€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10516551
|
Cytiva
1441-070 |
70 mm |
24.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11382945
|
Cytiva
1441-090 |
90 mm |
32.65€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11392945
|
Cytiva
1441-110 |
11 cm |
63.80€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11302955
|
Cytiva
1441-125 |
12.5 cm |
79.15€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11312955
|
Cytiva
1441-150 |
15 cm |
79.35€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11322955
|
Cytiva
1441-185 |
185 mm |
109.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11332955
|
Cytiva
1441-240 |
240 mm |
173.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11360464
|
Cytiva
1441-320 |
32 mm |
201.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Use for quantitative air pollution analysis as a paper tape for impregnation when determining gaseous compounds at high flow rates or for quantitative air pollution analysis. Whatman™ Quantitative Filter Paper: Grade 41 Circles are commonly used in preparing samples for metal analysis after nitric acid digestion.
Filtro in carta per una filtrazione rapida senza ceneri- Contenuto di ceneri estremamente basso (massimo 0.007%)
- Velocità di ritenzione delle particelle nominale 20 μm
- Elevata velocità di filtrazione (Herzberg 54 s)
- Utilizzati comunemente per analisi periodiche di inquinamento dell'aria e del terreno
Specifica
Circolari | |
20 μm | |
Fast | |
Confezione da 100 |
Carta da filtro | |
ASTM, 12 secondi; Herzberg, 54 secondi | |
Grossolano | |
215 μm |