Learn More
Sartorius™ Grade 470 Folded Filter Cellulose and Diatomaceous Earth Filter Papers
Offers better separating capability and quickly retains the finest particles at high flow rates.
105.00€ - 146.00€
Specifica
Formato | Folded |
---|---|
Materiale | Cellulose, Diatomaceous Earth |
Velocità di filtraggio | 80sec. |
Da utilizzare con (applicazione) | Offer a much better separating capability than pure cellulose papers at the same rate of filtration |
Grado | 470 |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10270052
|
Sartorius™
FT-4-606-125 |
125 mm |
105.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10002291
|
Sartorius™
FT-4-606-150 |
150 mm |
105.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10286131
|
Sartorius™
FT-4-606-185 |
185 mm |
146.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-04-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Used for the filtration of the finest, semi-colloidal precipitates, e.g. those consisting of proteins, clay or cold-precipitated barium
- For clarification of beer, wine, urine during spectophotometric or refractometric test
Specifica
Folded | |
80sec. | |
470 | |
0.32 mm |
Cellulose, Diatomaceous Earth | |
Offer a much better separating capability than pure cellulose papers at the same rate of filtration | |
100/Pk. | |
Diatomaceous Earth Filter Paper |