Learn More
Sartorius™ Grade 5 H/N Creped Surface Folded Filter Qualitative Filter Papers
Used for analytical and technical purposes.
130.00€ - 714.00€
Specifica
Formato | Folded |
---|---|
Materiale | Cotton Linters and Refined Pulp |
Velocità di filtraggio | 3μm/sec. |
Da utilizzare con (applicazione) | Used for the rapid filtration of relatively coarse precipitates; because of their creped structure they provide a larger filtration area than smooth filter paper |
Grado | 5 H/N |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10026841
|
Sartorius™
FT-4-423-110 |
110 mm |
188.00€
pezzi 100 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10198721
|
Sartorius™
FT-4-423-125 |
125 mm |
130.00€
pezzi 100 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10664512
|
Sartorius™
FT-4-423-385 |
385 mm |
360.00€
pezzi 100 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10797042
|
Sartorius™
FT-4-423-270 |
270 mm |
207.00€
pezzi 100 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10357401
|
Sartorius™
FT-4-423-320 |
320 mm |
214.00€
pezzi 100 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10622402
|
Sartorius™
FT-4-423-500 |
500 mm |
714.00€
pezzi 100 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
10634512
|
Sartorius™
FT-4-423-240 |
240 mm |
178.00€
pezzi 100 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Descrizione
- Fast flow rate due to its structure
- Made of refined pulp and cotton linters with an >95% α-cellulose content
- Ash content between 0.1 to 0.15%
- Wet-strengthened
Specifica
Folded | |
3μm/sec. | |
5 H/N | |
0.28 mm |
Cotton Linters and Refined Pulp | |
Used for the rapid filtration of relatively coarse precipitates; because of their creped structure they provide a larger filtration area than smooth filter paper | |
100 Pack | |
Qualitative Filter Paper |