Learn More
Fisherbrand™ Carta per cromatografia di grado 508
Codice prodotto. 11567393 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
200 mm
570 mm
Larghezza (sistema metrico):
200 mm
460 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11567393 570 mm 460 mm pezzi 50
11724166 200 mm 200 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11567393
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.00€
    201.94€ / pezzi 50
    Risparmia 23.06€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for electrophoresis and chromatographic works. Fisherbrand™ Grade 508 Chromatography Paper is used in separation and identification of samples unknown composition in research laboratories.
Fisherbrand™ CHR 100 grade of paper may be used in many applications where Whatman No. 1 CHR or Schleicher and Schuell No. 2043a are used. Fisherbrand™ CHR 200 grade of paper may be used in many applications where Whatman No. 3MM CHR or Schleicher and Schuell No. 4369 are used.
Specifica
Spessore pellicola 0.35 mm
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per attività di elettroforesi e cromatografia
Formato Sheet
Grado 508
Materiale Paper
Larghezza (sistema metrico) 460 mm
Portata 115 mm/30 min
Lunghezza (sistema metrico) 570 mm