Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 6 S/N, Creped Papers for Qualitative and Technical Analyses, Sheets
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 6 S/N, Creped Paper for Qualitative and Technical Analyses, Sheets are suitable for analytical and technical purposes and feature a fast flow rate due to their structure.
17.00€ - 168.00€
Specifica
Peso base | 145 g/m2 |
---|---|
Formato | Sheet |
Materiale | Cotton Linters, Refined Pulp |
Particle Retention | 6 to 14 μm |
Velocità di filtraggio | 12 sec. |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15912760
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-314-090120 |
90 x 120 mm | 100/Pk. |
17.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15922760
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-314-150580 |
150 x 580 mm | 250/Pk. |
134.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15932760
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-314-290580 |
290 x 580 mm | 250/Pk. |
168.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Made of refined pulp and cotton linters with > 95% alpha-cellulose
- Ash content between 0.1 and 0.15%
- Medium fast filtering
- Wet-strengthened
- Non-sterile, bulk-packed
Specifica
145 g/m2 | |
Cotton Linters, Refined Pulp | |
12 sec. | |
0.55 mm |
Sheet | |
6 to 14 μm | |
6 S/N | |
Qualitative Filter Paper |