Learn More
Sartorius™ Grade 6 Smooth Surface Folded Filter Qualitative Filter Papers
Used for analytical and technical purposes.
9.00€ - 334.00€
Specifica
Materiale | Cotton Linters, Refined Pulp |
---|---|
Velocità di filtraggio | 15μm/sec. |
Da utilizzare con (applicazione) | For qualitative-technical analyses, used for routine analyses like clarification, determination of substances, but also as discs with a center hole for technical applications |
Grado | 6 |
Quantità | 100 Pack |
Codice del prodotto | Marca | Formato | Diametro (sistema metrico) disco | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | Diametro (sistema metrico) disco | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10275751
|
Sartorius™
FT-3-312-110 |
Disc | 110 mm |
12.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10652412
|
Sartorius™
FT-4-312-110 |
Folded | 110 mm |
41.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10776662
|
Sartorius™
FT-3-312-125 |
Disc | 125 mm |
16.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10758582
|
Sartorius™
FT-4-312-125 |
Folded | 125 mm |
41.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10451812
|
Sartorius™
FT-3-312-150 |
Disc | 150 mm |
20.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10092341
|
Sartorius™
FT-4-312-150 |
Folded | 150 mm |
41.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10113851
|
Sartorius™
FT-3-312-185 |
Disc | 185 mm |
26.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10113901
|
Sartorius™
FT-3-312-210 |
Disc | 210 mm |
26.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10795892
|
Sartorius™
FT-4-312-185 |
Folded | 185 mm |
41.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10595321
|
Sartorius™
FT-4-312-210 |
Folded | 210 mm |
68.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10796852
|
Sartorius™
FT-3-312-240 |
Disc | 240 mm |
40.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10372212
|
Sartorius™
FT-4-312-240 |
Folded | 240 mm |
68.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10082261
|
Sartorius™
FT-3-312-270 |
Disc | 270 mm |
47.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10002351
|
Sartorius™
FT-4-312-270 |
Folded | 270 mm |
68.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10584191
|
Sartorius™
FT-3-312-320 |
Disc | 320 mm |
67.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10397161
|
Sartorius™
FT-4-312-320 |
Folded | 320 mm |
92.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10604522
|
Sartorius™
FT-4-312-385 |
Folded | 385 mm |
334.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10327551
|
Sartorius™
FT-3-312-385 |
Disc | 385 mm |
94.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10255751
|
Sartorius™
FT-3-312-055 |
Disc | 55 mm |
9.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10491422
|
Sartorius™
FT-3-312-070 |
Disc | 70 mm |
9.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10672582
|
Sartorius™
FT-3-312-090 |
Disc | 90 mm |
11.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10748582
|
Sartorius™
FT-4-312-090 |
Folded | 90 mm |
155.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Description
Used for analytical and technical purposesSpecifications
Cotton Linters, Refined Pulp | |
For qualitative-technical analyses, used for routine analyses like clarification, determination of substances, but also as discs with a center hole for technical applications | |
100 Pack | |
Qualitative Filter Paper |
15μm/sec. | |
6 | |
0.17 mm |