Learn More
Fisherbrand™ Carta filtro speciale per filtrazione a media velocità di grado 602
Suitable for all works in laboratories. Fisherbrand™ 602 Medium Filtering Special Filter Paper is used in filtration of various products, pharmaceutical wrapping (pills, powders, dressing bandages and tablets).
11.35€ - 173.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Per tutte le operazioni in laboratorio: filtrazione di diversi prodotti, imballaggio in ambito farmaceutico (pillole, polveri, bende e fasce, compresse) |
---|---|
Grado | 602 |
Dimensioni (L x P) | 520 x 420 mm |
Lunghezza (sistema metrico) | 520 mm |
Larghezza (sistema metrico) | 420 mm |
Codice del prodotto | Marca | Formato | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11714166
|
Fisherbrand™
|
Foglio | 500 conf. |
173.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11754566
|
Fisherbrand™
|
Folded Sheet | 25PK |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Color: Vellum grey
Specifica
Per tutte le operazioni in laboratorio: filtrazione di diversi prodotti, imballaggio in ambito farmaceutico (pillole, polveri, bende e fasce, compresse) | |
520 x 420 mm | |
420 mm |
602 | |
520 mm |